Learn More
2-(4-Bromophenyl)-5-(1-naphthyl)-1,3,4-oxadiazole, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11392576
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11392576 1 g 1g
11302586 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11392576 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08554.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68047-37-0
Formula molecolare C18H11BrN2O
Molecular Weight (g/mol) 351.203
Numero MDL MFCD00050980
InChI Key VZEIYIPOCFGTPV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-bromophenyl-5-1-naphthyl-1,3,4-oxadiazole, unii-3fs9b9sgx8, 3fs9b9sgx8, 2-4-bromophenyl-5-naphthalen-1-yl-1,3,4-oxadiazole, 1,3,4-oxadiazole, 2-4-bromophenyl-5-1-naphthalenyl, 5-4-bromophenyl-2-naphthyl-1,3,4-oxadiazole, 2-1-naphthyl-5-4-bromophenyl-1,3,4-oxadiazole
PubChem CID 631794
IUPAC Name 2-(4-bromophenyl)-5-naphthalen-1-yl-1,3,4-oxadiazole
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C3=NN=C(O3)C4=CC=C(C=C4)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Bromophenyl)-5-(1-naphthyl)-1,3,4-oxadiazole
Punto di fusione 146°C to 149°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 351.2
Percent Purity 99%