Learn More
2-(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)ethanol, TRC
Codice prodotto. 30346545
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30346545 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30346545 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB418708100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)ethanol
CAS 1003992-83-3
Formula molecolare C5H7N2OCl
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H7ClN2O/c6-5-3-7-8(4-5)1-2-9/h3-4,9H,1-2H2
SMILES OCCn1cc(Cl)cn1
IUPAC Name 2-(4-chloropyrazol-1-yl)ethanol
Molecular Weight (g/mol) 146.57
Peso formulazione 146.0247