Learn More
2-(4-Chloro-2-fluorophenyl)acetonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10049391
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10049391 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10049391 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM10105DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Chloro-2-fluorophenyl)acetonitrile
CAS 75279-53-7
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C8H5ClFN
Numero MDL MFCD01312758
Quantità 1 g
Sinonimo 4-chloro-2-fluorophenylacetonitrile, 2-4-chloro-2-fluorophenyl acetonitrile, 2-fluoro-4-chlorobenzyl cyanide, 4-chloro-2-fluorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloro-2-fluoro-phenyl-acetonitrile, 4-chloro-2-fluoro-phenyl acetonitrile, 2-4-chloro-2-fluorophenyl ethanenitrile, pubchem4296, ksc494e1b
InChI Key RTQOANCZEAIDEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)F)CC#N
IUPAC Name 2-(4-chloro-2-fluorophenyl)acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 169.583
PubChem CID 2736569
Peso formulazione 169.59
Percent Purity 97%