Learn More
2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid, 98%
Codice prodotto. 11490154
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490154 50 g 50g
11400164 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11490154 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13605.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 85-54-1 | C14H8ClNO5 | 305.67 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85-54-1
Formula molecolare C14H8ClNO5
Molecular Weight (g/mol) 305.67
Numero MDL MFCD00007082
InChI Key RITAQDHCJBLSSL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-chloro-3-nitrobenzoyl benzoic acid, benzoic acid, 2-4-chloro-3-nitrobenzoyl, 3'-nitro-4'-chlorobenzoylbenzoic acid, benzoic acid, o-4-chloro-3-nitrobenzoyl, 2-4-chloro-3-nitrophenyl carbonyl benzoic acid, acmc-209q6m, ksc496o4t, o-4-chloro-3-nitrobenzoyl benzoic acid, 2-4-chloro-3-nitro-benzoyl benzoic acid, 2-4'-chloro-3'-nitrobenzoyl benzoic acid
PubChem CID 66562
IUPAC Name 2-(4-chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid
Punto di fusione 198°C to 201°C
Quantità 50 g
Peso formulazione 305.68
Percent Purity 98%