Learn More
2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic Acid |
| CAS | 85-54-1 |
| Formula molecolare | C14H8ClNO5 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 2-(3-Nitro-4-chlorobenzoyl)benzoic acid, 2-(4'-Chloro-3'-nitrobenzoyl)benzoic acid, 2-[(4-Chloro-3-nitrophenyl)carbonyl]benzoic acid, 3'-Nitro-4'-chlorobenzoylbenzoic acid, 4-Chloro-3-nitrobenzophenone-2'-carboxylic acid, NSC 15366 |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H8ClNO5/c15-11-6-5-8(7-12(11)16(20)21)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7H,(H,18,19) |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(Cl)c(c2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 2-(4-chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 305.67 |
| Peso formulazione | 305.0091 |