Learn More
2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1,3-thiazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10783964
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10783964 1 g Amber Glass Bottle 1g
10396804 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10783964 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC40224DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 906352-61-2
Formula molecolare C10H8ClNS
Molecular Weight (g/mol) 209.691
Numero MDL MFCD09064951
InChI Key BFAWMDHRKPPXSO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-chloromethyl phenyl-1,3-thiazole, 2-4-chloromethyl phenyl thiazole
PubChem CID 24229488
IUPAC Name 2-[4-(chloromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)C2=NC=CS2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 209.7
Percent Purity 97%