Learn More
2-[4-(chloromethyl)piperidino]pyrimidine, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-[4-(chloromethyl)piperidino]pyrimidine |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 211.69 |
| Percent Purity | 97% |