Learn More
2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanenitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10354102
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10354102 1 g Amber Glass Bottle 1g
10531122 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10354102 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RDP00164DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 24889-11-0
Formula molecolare C10H10ClNO
Molecular Weight (g/mol) 195.65
Numero MDL MFCD00203862
InChI Key JENFRDUXBGWJGH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-chlorophenoxy-2-methylpropanenitrile, 2-p-chlorophenoxy-2-methyl-propionitrile, 2-p-chloro-phenoxy-2-methyl-propionitrile, propanenitrile,2-4-chlorophenoxy-2-methyl, propanenitrile, 2-4-chlorophenoxy-2-methyl
PubChem CID 2781321
IUPAC Name 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanenitrile
SMILES CC(C)(OC1=CC=C(Cl)C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanenitrile
CAS min. % 97.0
Quantità 1 g
Imballaggio Amber Glass Bottle
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare ClC6H4OC(CH3)2CN
Peso formulazione 195.65
Percent Purity 97%