Learn More
2-(4-Chlorophenoxy)-6-fluorobenzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11474870
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11474870 250 mg 250mg
11484870 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11474870 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50847.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 902836-82-2 | C13H8ClFO2 | 250.653 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 902836-82-2
Formula molecolare C13H8ClFO2
Molecular Weight (g/mol) 250.653
Numero MDL MFCD08061024
InChI Key JEPXYNGAXLVUMW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-chlorophenoxy-6-fluorobenzaldehyde, 2-4-chloro-phenoxy-6-fluoro-benzaldehyde, acmc-20aopr
PubChem CID 42553314
IUPAC Name 2-(4-chlorophenoxy)-6-fluorobenzaldehyde
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)C=O)OC2=CC=C(C=C2)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Chlorophenoxy)-6-fluorobenzaldehyde
Quantità 250 mg
Peso formulazione 250.66
Percent Purity 98%