Learn More
2-(4-Chlorophenoxy)acetic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Chlorophenoxyacetic acid |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H7ClO3/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| Peso formulazione | 186.0084 |