Learn More
2-(4-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10792503
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10792503 10 g Amber Glass Bottle 10g
10354732 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10792503 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB01054EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 62538-21-0
Formula molecolare C9H6ClNO
Molecular Weight (g/mol) 179.60
Numero MDL MFCD00052669
InChI Key DAEXXSXAEMFPHQ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-4-chlorophenyl-3-oxopropanenitrile, 2-4-chlorophenyl-2-cyanoacetaldehyde, usaf el-67, alpha-formyl-p-chlorophenylacetonitrile, acetonitrile, 2-p-chlorophenyl-2-formyl, benzeneacetonitrile, 4-chloro-.alpha.-formyl, 3-10-00-03025 beilstein handbook reference, 4-chlorophenylcyanoacetaldehyde, benzeneacetonitrile,4-chloro-a-formyl, 2-formyl-2-4-chlorophenyl acetonitrile
PubChem CID 44090
IUPAC Name 2-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C(C=O)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare ClC6H4CH(CN)CHO
Quantità 10 g
Peso formulazione 179.61
Percent Purity 95%