Learn More
2-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-1-cyclohexene-1-carboxaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30365677
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30365677 1 g 1g
30357369 5 g -
30364974 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30365677 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC5964381G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1228837-05-5
Formula molecolare C15H17ClO
Molecular Weight (g/mol) 248.75
Sinonimo 2-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-ene-1-carboxaldehyde, 2-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-enecarboxaldehyde
IUPAC Name 2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohexene-1-carbaldehyde
SMILES CC1(C)CCC(=C(C1)c2ccc(Cl)cc2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-1-cyclohexene-1-carboxaldehyde
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C15H17ClO/c1-15(2)8-7-12(10-17)14(9-15)11-3-5-13(16)6-4-11/h3-6,10H,7-9H2,1-2H3