Learn More
2-(4-Chlorophenyl)malondialdehyde, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10667591 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10667591 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10667591 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 425200025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Chlorophenyl)malondialdehyde
Nota nome 95%
CAS 205676-17-1
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 137°C to 143°C
Colore Beige or White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H7ClO2
Numero MDL MFCD00216505
Quantità 2.5 g
Sinonimo 2-4-chlorophenyl malonaldehyde, 2-4-chlorophenyl propanedial, 2-4-chlorophenyl malondialdehyde, 4-chlorophenyl propane-1,3-dial, 2-4-chlorophenyl malon-dialdehyde, 2-4-chlorophenyl propane-1,3-dione
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible
InChI Key BPCQPZCKKNFWCF-VMPITWQZSA-N
SMILES O\C=C(/C=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC Name 2-(4-chlorophenyl)propanedial
Molecular Weight (g/mol) 182.60
PubChem CID 3584386
Peso formulazione 182.61
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(4-Chlorophenyl)malondialdehyde
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.