Learn More
2-(4-Chlorophenyl)propanoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30356034
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30356034 500 mg 500mg
30365963 50 mg -
30353016 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30356034 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC381825500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 938-95-4
Formula molecolare C9H9O2Cl
Molecular Weight (g/mol) 184.62
IUPAC Name 2-(4-chlorophenyl)propanoic acid
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(Cl)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Chlorophenyl)propanoic Acid
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H9ClO2/c1-6(9(11)12)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-6H,1H3,(H,11,12)
Peso formulazione 184.0291