Learn More
2-(4-Chlorophenyl)propanoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(4-Chlorophenyl)propanoic Acid |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H9ClO2/c1-6(9(11)12)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-6H,1H3,(H,11,12) |
| Peso formulazione | 184.0291 |