Learn More
2-[(4-Chlorophenyl)thio]benzaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10059061
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10059061 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10059061 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM02217DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[(4-Chlorophenyl)thio]benzaldehyde
CAS 107572-07-6
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C13H9ClOS
Formula lineare ClC6H4SC6H4CHO
Numero MDL MFCD00051766
Quantità 1 g
Sinonimo 2-4-chlorophenylthio benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl thio benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl sulfanyl benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl sulfanylbenzaldehyde, benzaldehyde,2-4-chlorophenyl thio, acmc-20aopf, 2-4-chlorophenyl sulphanyl benzaldehyde
InChI Key CQKLAEUCMKGSEQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)SC2=CC=C(C=C2)Cl
IUPAC Name 2-(4-chlorophenyl)sulfanylbenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 248.724
PubChem CID 2778624
Peso formulazione 248.73
Percent Purity 95%