Learn More
2-(4-Chlorophenylthio)benzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11435263
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11435263 25 g 25g
11425263 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11435263 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12852.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 107572-07-6 | C13H9ClOS | 248.724 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107572-07-6
Formula molecolare C13H9ClOS
Molecular Weight (g/mol) 248.724
Numero MDL MFCD00051766
InChI Key CQKLAEUCMKGSEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-chlorophenylthio benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl thio benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl sulfanyl benzaldehyde, 2-4-chlorophenyl sulfanylbenzaldehyde, benzaldehyde,2-4-chlorophenyl thio, acmc-20aopf, 2-4-chlorophenyl sulphanyl benzaldehyde
PubChem CID 2778624
IUPAC Name 2-(4-chlorophenyl)sulfanylbenzaldehyde
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)SC2=CC=C(C=C2)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Chlorophenylthio)benzaldehyde
Punto di fusione 71°C to 74°C
Punti di ebollizione 102°C to 104°C (14 mmHg)
Quantità 25 g
Beilstein 5810711
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 248.72
Percent Purity 98%