Learn More
2-(4-Chlorosulfonylphenyl)ethyltrimethoxysilane, 50% solution in dichloromethane, AcroSeal™
Codice prodotto. 10321820 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10321820 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10321820 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 428991000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 126519-89-9 | C11H17ClO5SSi | 324.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Chlorosulfonylphenyl)ethyltrimethoxysilane
CAS 126519-89-9, 75-09-2
CAS min. % 45.0
CAS max % 55.0
Colore Yellow
Punti di ebollizione >40.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C11H17ClO5SSi
Numero MDL MFCD00054774
Quantità 100 mL
Sinonimo 2-4-chlorosulfonylphenyl ethyltrimethoxysilane, 4-2-trimethoxysilylethyl benzenesulfonyl chloride, 4-2-trimethoxysilyl ethyl benzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-2-trimethoxysilyl ethyl, 2-4-chlorosulfonylphenyl ethyltrimethoxysilane in methylene chloride, has free sulfonic acid, 4-2-trimethoxysilyl ethyl benzenesulfonyl chloride, acmc-20ete8, 4-chlorosulfonyl phenethyltrimethoxysilane
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
InChI Key NYIDSUMRGUILGR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO[Si](CCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O)(OC)OC
IUPAC Name 4-(2-trimethoxysilylethyl)benzenesulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 324.85
PubChem CID 2733807
Peso formulazione 324.85
Percent Purity 45 to 55% (solids)
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(4-Chlorosulfonylphenyl)ethyltrimethoxysilane, 50% solution in dichloromethane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.