Learn More
2,4-D, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30324596
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30324596 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30324596 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREC11940000100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
CAS 94-75-7
Nomi componenti o analita 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C8 H6 Cl2 O3
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Acetic acid, 2-(2,4-dichlorophenoxy)-, Acetic acid, (2,4-dichlorophenoxy)- (7CI,8CI,9CI), 2-(2,4-Dichlorophenoxylacetic acid, (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid, 2,4-D, 2,4-D Acid, 2,4-Dichlorophenoxyethanoic acid, 2,4-PA, Aminopielik 50SL, Amoxone, B-Selektonon, Barrage HF, Basalcoat, Deherban, Desormone, Dezormon, Dichlorophenoxyacetic acid, Diclordon, Dicopur, Esterone, Fernimine, Foredex 75, HM 2010, Hedonal, Hedonal (herbicide), Huragan, Invesamina 480SL, Ipaner, Isadiamineyeom, Monosan herbi, Mota Maskros, NSC 190751, NSC 2925, Netagrone, Pielik, Profiamina, SDMA, Tiller S, Unison, Verton 2D, Vidon 638
InChI Formula InChI=1S/C8H6Cl2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
SMILES OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl
IUPAC Name 2-(2,4-dichlorophenoxy)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 221.04
Quantità 100 mg
Peso formulazione 219.9694 g/mol