Learn More
2,4-Di-tert-butylphenol, 97%
Codice prodotto. 10553521 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
25 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10553521 500 g Bottiglia in vetro 500g
10599043 100 g Bottiglia in vetro 100g
10173590 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
15254654 25 kg Metal Drum 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10553521 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 160125000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 96-76-4 | C14H22O | 206.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-76-4
Numero MDL MFCD00008828
InChI Key ICKWICRCANNIBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-di-tert-butylphenol, 2,4-di-t-butylphenol, phenol, 2,4-bis 1,1-dimethylethyl, antioxidant no. 33, 1-hydroxy-2,4-di-tert-butylbenzene, phenol, 2,4-di-tert-butyl, 2,4-bis tert-butyl phenol, prodox 146, prodox 146a-85x, unii-fob94g6hzt
PubChem CID 7311
IUPAC Name 2,4-ditert-butylphenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C=C1)O)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Di-tert-butylphenol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 54.0°C to 59.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 264.0°C
Punto d'infiammabilità 115°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C14H22O
Formula lineare [(CH3)3C]2C6H3OH
Quantità 500 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in methanol and ether
Molecular Weight (g/mol) 206.33
Peso formulazione 206.33
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Di-tert-butylphenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.