Learn More
2,4-Di-tert-butylphenol, TRC
Codice prodotto. 17992135
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17992135 25 g 25g
17974455 100 g 100g
17991015 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17992135 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD42947525G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-76-4
Formula molecolare C14 H22 O
Molecular Weight (g/mol) 206.32
Sinonimo Phenol, 2,4-di-tert-butyl- (8CI), 2,4-Bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 2,4-Bis(tert-butyl)phenol, 2,4-Di-tert-butylhydroxybenzene, 2,4-Di-tert-butylphenol, Agidol 10, NSC 174502
IUPAC Name 2,4-ditert-butylphenol
SMILES CC(C)(C)c1ccc(O)c(c1)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Di-tert-butylphenol
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-7-8-12(15)11(9-10)14(4,5)6/h7-9,15H,1-6H3
Peso formulazione 206.1671
Percent Purity >95%