Learn More
2,4-Diacetylphloroglucinol, TRC
Codice prodotto. 30356646
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30356646 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30356646 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD3655001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Diacetylphloroglucinol
CAS 2161-86-6
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C10 H10 O5
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C10H10O5/c1-4(11)8-6(13)3-7(14)9(5(2)12)10(8)15/h3,13-15H,1-2H3
SMILES CC(=O)c1c(O)cc(O)c(C(=O)C)c1O
IUPAC Name 1-(3-acetyl-2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 210.18
Peso formulazione 210.0528
Percent Purity >95