Learn More
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine, 96%
Codice prodotto. 11494757
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11494757 500 g 500g
11474757 25 g 25g
11484757 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11494757 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21240.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 56-06-4 | C4H6N4O | 126.119 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-06-4
Formula molecolare C4H6N4O
Molecular Weight (g/mol) 126.119
Numero MDL MFCD00006098
InChI Key SWELIMKTDYHAOY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-diamino-6-hydroxypyrimidine, 2,6-diaminopyrimidin-4-ol, 2,6-diaminopyrimidin-4 1h-one, 2,6-diamino-4-pyrimidinol, 2,6-diamino-4-hydroxypyrimidine, 2,6-diaminopyrimidin-4 3h-one, 2,6-diamino-4-pyrimidinone, 4 1h-pyrimidinone, 2,6-diamino, 2,4-diaminohypoxanthine, 6-aminoisocytosine
PubChem CID 2944
IUPAC Name 2,6-diamino-1H-pyrimidin-4-one
SMILES C1=C(NC(=NC1=O)N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Punto di fusione 285°C to 286°C (decomposition)
Quantità 500 g
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,2981
Peso formulazione 126.12
Percent Purity 96%