Learn More
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10010740
44.13 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
56-06-4
C4H6N4O
126.12
MFCD00006098
SWELIMKTDYHAOY-UHFFFAOYSA-N
2,4-diamino-6-hydroxypyrimidine, 2,6-diaminopyrimidin-4-ol, 2,6-diaminopyrimidin-4 1h-one, 2,6-diamino-4-pyrimidinol, 2,6-diamino-4-hydroxypyrimidine, 2,6-diaminopyrimidin-4 3h-one, 2,6-diamino-4-pyrimidinone, 4 1h-pyrimidinone, 2,6-diamino, 2,4-diaminohypoxanthine, 6-aminoisocytosine
2944
2,6-diamino-1H-pyrimidin-4-one
C1=C(NC(=NC1=O)N)N
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
56-06-4
C4H6N4O
126.12
MFCD00006098
SWELIMKTDYHAOY-UHFFFAOYSA-N
2,4-diamino-6-hydroxypyrimidine, 2,6-diaminopyrimidin-4-ol, 2,6-diaminopyrimidin-4 1h-one, 2,6-diamino-4-pyrimidinol, 2,6-diamino-4-hydroxypyrimidine, 2,6-diaminopyrimidin-4 3h-one, 2,6-diamino-4-pyrimidinone, 4 1h-pyrimidinone, 2,6-diamino, 2,4-diaminohypoxanthine, 6-aminoisocytosine
2944
2,6-diamino-1H-pyrimidin-4-one
C1=C(NC(=NC1=O)N)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Nota nome 96%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 270.0°C to 290.0°C
Colore White to Cream
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 24, 469
Indice di Merck 15, 2983
Informazioni di solubilità Solubility in water: 11.5g/L (20°C).
Peso formulazione 126.12
Percent Purity 96%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.