Learn More
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine, 96%
Codice prodotto. 10773455 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10773455 25 g 25g
10010740 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10773455 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 112240250
CAS: 56-06-4 | C4H6N4O | 126.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-06-4
Formula molecolare C4H6N4O
Molecular Weight (g/mol) 126.12
Numero MDL MFCD00006098
InChI Key SWELIMKTDYHAOY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-diamino-6-hydroxypyrimidine, 2,6-diaminopyrimidin-4-ol, 2,6-diaminopyrimidin-4 1h-one, 2,6-diamino-4-pyrimidinol, 2,6-diamino-4-hydroxypyrimidine, 2,6-diaminopyrimidin-4 3h-one, 2,6-diamino-4-pyrimidinone, 4 1h-pyrimidinone, 2,6-diamino, 2,4-diaminohypoxanthine, 6-aminoisocytosine
PubChem CID 2944
IUPAC Name 2,6-diamino-1H-pyrimidin-4-one
SMILES C1=C(NC(=NC1=O)N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Nota nome 96%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 270.0°C to 290.0°C
Colore White to Cream
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 25 g
Beilstein 24, 469
Indice di Merck 15, 2983
Informazioni di solubilità Solubility in water: 11.5g/L (20°C).
Peso formulazione 126.12
Percent Purity 96%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.