Learn More
2,4-Diamino-6-nitroquinazoline, 98%
Codice prodotto. 11318745
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11318745 5 g 5g
11308745 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11318745 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12330.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7154-34-9 | C8H7N5O2 | 205.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7154-34-9
Formula molecolare C8H7N5O2
Molecular Weight (g/mol) 205.18
Numero MDL MFCD00023910
InChI Key YZMJNZRTRWPJFY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-diamino-6-nitroquinazoline, 2,4-quinazolinediamine,6-nitro, 6-nitro-2,4-quinazolinediamine #, 2,4-diamino-6-nitro-quinazoline, 1a
PubChem CID 252163
IUPAC Name 6-nitroquinazoline-2,4-diamine
SMILES NC1=NC(N)=C2C=C(C=CC2=N1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Diamino-6-nitroquinazoline
Punto di fusione >360°C
Quantità 5 g
Beilstein 749531
Peso formulazione 205.18
Percent Purity 98%