Learn More
2,4-Diamino-6-piperidinopyrimidine (Desoxyminoxidil), TRC
Codice prodotto. 30007673
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30007673 250 mg 250mg
30003627 500 mg 500mg
17982585 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30007673 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD416640250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24867-26-3
Formula molecolare C9 H15 N5
Molecular Weight (g/mol) 193.25
Sinonimo 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine, Minoxidil Imp. E (EP), Desoxyminoxidil
IUPAC Name 6-piperidin-1-ylpyrimidine-2,4-diamine
SMILES Nc1cc(nc(N)n1)N2CCCCC2
Specifica
Materiale o nome chimico 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine (Desoxyminoxidil)
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H15N5/c10-7-6-8(13-9(11)12-7)14-4-2-1-3-5-14/h6H,1-5H2,(H4,10,11,12,13)
Peso formulazione 193.1327
Percent Purity >95%