Learn More
2,4-Diaminobenzenesulfonic Acid, TRC
Codice prodotto. 30386920
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30386920 2.5 g -
30375588 500 mg 500mg
30374116 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30386920 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4225732.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-63-1
Formula molecolare C6H8N2O3S
Molecular Weight (g/mol) 188.2
Sinonimo 1,3-Phenylenediamine-4-sulfonic Acid, Benzenesulfonic acid, 2,4-diamino-, 2,4-Diaminobenzenesulfonic acid, 1,3-Diaminobenzene-4-sulfonic acid, 1,3-Diaminobenzene-6-sulfonic acid, 1,3-Phenylenediamine-4-sulfonic acid, 1-Sulfo-2,4-phenylenediamine, 2,4-Diamino-1-benzenesulfonic acid, 4-Sulfo-1,3-diaminobenzene, ABSA, Metaphenylenediamine-4-sulfonic acid, NSC 7835, m-Phenylenediamine-4-sulfonic acid, o-Aminosulfanilic acid
SMILES Nc1ccc(c(N)c1)S(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Diaminobenzenesulfonic Acid
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C6H8N2O3S/c7-4-1-2-6(5(8)3-4)12(9,10)11/h1-3H,7-8H2,(H,9,10,11)
Peso formulazione 188.0256