Learn More
2,4-Diaminophenol dihydrochloride, 98%
Codice prodotto. 10300264 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10300264 100 g Bottiglia in vetro 100g
10062630 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10300264 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 212841000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 137-09-7 | C6H10Cl2N2O | 197.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 137-09-7
Formula molecolare C6H10Cl2N2O
Molecular Weight (g/mol) 197.06
Numero MDL MFCD00012979
InChI Key KQEIJFWAXDQUPR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-diaminophenol dihydrochloride, amidol, dianol, acrol, 2,4-diaminophenol hcl, 2,4-diaminophenol.2hcl, phenol, 2,4-diamino-, dihydrochloride, 2,4-diaminophenol hydrochloride, diamidophenol hydrochloride, unii-t1iyy101nx
PubChem CID 8715
IUPAC Name 2,4-diaminophenol;dihydrochloride
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC1=CC=C(O)C(N)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Diaminophenol dihydrochloride
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 222°C
Colore Beige to Gray-Green
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (H2N)2C6H3OH·2HCl
Quantità 100 g
Beilstein 13, 550
Indice di Merck 14, 2983
Informazioni di solubilità Solubility in water: 27.5g/100mL (15°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 197.07
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder