Learn More
2,4-Diaminophenol Dihydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,4-Diaminophenol dihydrochloride |
| CAS | 137-09-7 |
| Formula molecolare | C6 H8 N2 O . 2 Cl H |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 2,4-Diaminophenol DiHCl |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H8N2O.2ClH/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4;;/h1-3,9H,7-8H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.Nc1ccc(O)c(N)c1 |
| IUPAC Name | 2,4-diaminophenol;dihydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 197.06 |
| Peso formulazione | 196.017 |