Learn More
2,4-Diaminotoluene, 98%
Codice prodotto. 10284950 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10284950 25 g Bottiglia in vetro 25g
10736181 250 g Bottiglia in vetro 250g
10437350 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10284950 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 146600250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 95-80-7 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-80-7
Formula molecolare C7H10N2
Molecular Weight (g/mol) 122.17
Numero MDL MFCD00007804
InChI Key VOZKAJLKRJDJLL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-diaminotoluene, 2,4-toluenediamine, developer t, toluene-2,4-diamine, 1,3-benzenediamine, 4-methyl, developer mtd, m-toluenediamine, fourrine m, m-tolylenediamine, benzofur mt
PubChem CID 7261
ChEBI CHEBI:34237
IUPAC Name 4-methylbenzene-1,3-diamine
SMILES CC1=CC=C(N)C=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Diaminotoluene
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 97.0°C to 101.0°C
Colore Brown to Gray
Punti di ebollizione 283.0°C to 285.0°C
Punto d'infiammabilità 149°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H3(NH2)2
Quantità 25 g
Beilstein 13, 124
Informazioni di solubilità Solubility in water: 50g/L (25 c). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, chloroform and, benzene
Peso formulazione 122.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Diaminotoluene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.