Learn More
2,4-Diaminotoluene, TRC
Codice prodotto. 30353753
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30353753 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30353753 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD41678010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Materiale o nome chimico 2,4-Diaminotoluene
CAS 95-80-7
Formula molecolare C7 H10 N2
Quantità 10 g
Sinonimo Toluene-2,4-diamine (7CI,8CI), 4-Methyl-1,3-benzenediamine, 1,3-Diamino-4-methylbenzene, 2,4-Diamino-1-methylbenzene, 2,4-Diaminotoluene, 2,4-Tolylenediamine, 2-Methyl-1,5-benzenediamine, 3-Amino-4-methylaniline, 4-Methyl-1,3-diaminobenzene, 4-Methyl-1,3-phenylenediamine, 4-Methyl-m-phenylenediamine, Brown for Fur T, C.I. Oxidation Base 35, Eucanine GB, Fouramine J, Fourrine 94, Fourrine M, Nako TMT, Pelagol Grey J, Pelagol J, Pontamine Developer TN, Renal MD, TDA, TDA (diamine), Zoba GKE, m-Toluenediamine, m-Tolylenediamine
InChI Formula InChI=1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,8-9H2,1H3
SMILES Cc1ccc(N)cc1N
IUPAC Name 4-methylbenzene-1,3-diamine
Molecular Weight (g/mol) 122.17
Peso formulazione 122.0844
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.