Learn More
2,4-Dibromo-6-fluoroaniline, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11487077
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11487077 25 g 25g
11477077 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11487077 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14435.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 141474-37-5 | Molecular Formula: C6H4Br2FN | Molecular Weight: 268.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141474-37-5
Formula molecolare C6H4Br2FN
Molecular Weight (g/mol) 268.91
Numero MDL MFCD00042230
InChI Key YJLXEKFYZIBUPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, 2,4-dibromo-6-fluoro, 2,4-dibromo-6-fluorobenzenamine, 2,4-dibromo-6-fluoro-phenylamine, 2,4-dibromo-6-fluoro aniline, pubchem3442, intermediates-zcf02078, ksc494o1h, 2,4-dibromo-6-fluoro-aniline, acmc-1c814, 4,6-dibromo-2-fluorophenylamine
PubChem CID 2736765
IUPAC Name 2,4-dibromo-6-fluoroaniline
SMILES NC1=C(F)C=C(Br)C=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dibromo-6-fluoroaniline
Punto di fusione 62°C to 64°C
Quantità 25 g
Numero UN UN2811
Beilstein 6289292
Peso formulazione 268.92
Percent Purity 97%