Learn More
2,4-Dibromo-6-fluoroaniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10642623
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10642623 10 g Amber Glass Bottle 10g
10463454 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10642623 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB06640EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Identificatori chimici
CAS 141474-37-5
Formula molecolare C6H4Br2FN
Molecular Weight (g/mol) 268.91
Numero MDL MFCD00042230
InChI Key YJLXEKFYZIBUPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, 2,4-dibromo-6-fluoro, 2,4-dibromo-6-fluorobenzenamine, 2,4-dibromo-6-fluoro-phenylamine, 2,4-dibromo-6-fluoro aniline, pubchem3442, intermediates-zcf02078, ksc494o1h, 2,4-dibromo-6-fluoro-aniline, acmc-1c814, 4,6-dibromo-2-fluorophenylamine
PubChem CID 2736765
IUPAC Name 2,4-dibromo-6-fluoroaniline
SMILES NC1=C(F)C=C(Br)C=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Dibromo-6-fluoroaniline
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 268.91
Percent Purity 97%