Learn More
2,4-Dibromoaniline, 98+%
Codice prodotto. 11440943
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11440943 5 g 5g
11450943 25 g 25g
11460943 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11440943 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13329.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 615-57-6 | C6H5Br2N | 250.921 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 615-57-6
Formula molecolare C6H5Br2N
Molecular Weight (g/mol) 250.921
Numero MDL MFCD00007633
InChI Key DYSRXWYRUJCNFI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, 2,4-dibromo, 2,4-dibromobenzenamine, 2,4-dibromo-phenylamine, dibromobenzenamine, 2,4-dibromanilin, pubchem3447, 2,4-dibromophenylamine, benzenamine,4-dibromo, 2,4-bis bromanyl aniline, acmc-209mu0
PubChem CID 12004
IUPAC Name 2,4-dibromoaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)Br)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dibromoaniline
Punto di fusione 78°C to 82°C
Punti di ebollizione 156°C (24 mmHg)
Odore Characteristic
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Beilstein 2206653
Peso formulazione 250.93
Percent Purity ≥98%