Learn More
2,4-Dibromoanisole, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10531652 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10531652 5 g Bottiglia in vetro 5g
10572251 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10531652 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 243230050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 21702-84-1
Formula molecolare C7H6Br2O
Molecular Weight (g/mol) 265.92
Numero MDL MFCD00000079
InChI Key XGXUGXPKRBQINS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dibromoanisole, benzene, 2,4-dibromo-1-methoxy, benzene,2,4-dibromo-1-methoxy, pubchem3847, acmc-209fnf, maybridge1_003667, chemwish ic06728, 2,4-dibromo-1-methoxy-benzene, xgxugxpkrbqins-uhfffaoysa, #
PubChem CID 27011
IUPAC Name 2,4-dibromo-1-methoxybenzene
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Dibromoanisole
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 60.0°C to 64.0°C
Colore Beige
Punti di ebollizione 101.0°C to 106.0°C (1.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Br2(C6H3)OCH3
Quantità 5 g
Peso formulazione 265.92
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder