Learn More
2,4-Dibromobenzenesulfonyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11379905
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11379905 5 g 5g
11369905 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11379905 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19887.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 72256-95-2 | C6H3Br2ClO2S | 334.41 g/mol
2,4-Dibromobenzenesulfonyl chloride is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,4-Dibromobenzenesulfonyl chloride is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with oxidizing agents and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 72256-95-2
Formula molecolare C6H3Br2ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 334.41
Numero MDL MFCD03093759
InChI Key OMOXIKAWVFDFNX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dibromobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,4-dibromobenzenesulphonyl chloride, 2,4-dibromophenyl chlorosulfone, pubchem5111, 2,4-dibromophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,4-dibromo, 2,4-bis bromanyl benzenesulfonyl chloride, 2,4-dibromobenzenesulfonyl chloride
PubChem CID 2737366
IUPAC Name 2,4-dibromobenzenesulfonyl chloride
SMILES ClS(=O)(=O)C1=C(Br)C=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dibromobenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 82°C to 86°C
Punti di ebollizione 128°C (0.2 mmHg)
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Beilstein 2694058
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 334.41
Percent Purity 98%