Learn More
2,4-Dibromophenol, 98%
Codice prodotto. 11490997
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490997 100 g 100g
11480997 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11490997 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23394.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 615-58-7 | C6H4Br2O | 251.905 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-58-7
Formula molecolare C6H4Br2O
Molecular Weight (g/mol) 251.905
Numero MDL MFCD00002149
InChI Key FAXWFCTVSHEODL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenol, 2,4-dibromo, 2,4-dibromo-phenol, 2,4-dibromphenol, unii-ia75t5c9tg, 2,4-bis bromanyl phenol, ia75t5c9tg, phenol,4-dibromo, emery 9331, acmc-1bga9, 2,4-dibromophenol
PubChem CID 12005
ChEBI CHEBI:34238
IUPAC Name 2,4-dibromophenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)Br)O
Spezifikation
Materiale o nome chimico 2,4-Dibromophenol
Punto di fusione 35°C to 38°C
Punti di ebollizione 239°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Phenol-like
Quantità 100 g
Numero UN UN2811
Beilstein 1861291
Peso formulazione 251.92
Percent Purity 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dibromophenol
Signalwort
  • Pericolo
Gefahrenkategorie
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Gefahrenhinweis
  • H300-Letale se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Sicherheitshinweis
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P330-Sciacquare la bocca.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dibromophenol
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.