Learn More
2,4-Dibromophenol, 99%
Codice prodotto. 10617561 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10617561 5 g Bottiglia in vetro 5g
10792582 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10617561 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 406510050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 615-58-7 | C6H4Br2O | 251.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 615-58-7
Formula molecolare C6H4Br2O
Molecular Weight (g/mol) 251.91
Numero MDL MFCD00002149
InChI Key FAXWFCTVSHEODL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenol, 2,4-dibromo, 2,4-dibromo-phenol, 2,4-dibromphenol, unii-ia75t5c9tg, 2,4-bis bromanyl phenol, ia75t5c9tg, phenol,4-dibromo, emery 9331, acmc-1bga9, 2,4-dibromophenol
PubChem CID 12005
ChEBI CHEBI:34238
IUPAC Name 2,4-dibromophenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)Br)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Dibromophenol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 36°C to 39°C
Colore Beige or White to Yellow
Punti di ebollizione 154°C (11.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Br2C6H3OH
Quantità 5 g
Peso formulazione 251.91
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Mass, Chunks or Crystals and Powder