Learn More
2,4-Dibromophenol, TRC
Codice prodotto. 30132855
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30132855 50 g 50g
30004115 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30132855 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD42574550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 615-58-7
Formula molecolare C6 H4 Br2 O
Molecular Weight (g/mol) 251.9
Sinonimo 2,4-Dibromophenol, Phenol, 2,4-dibromo- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), NSC 5723, NSC 6213
IUPAC Name 2,4-dibromophenol
SMILES Oc1ccc(Br)cc1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dibromophenol
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C6H4Br2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
Peso formulazione 249.8629