Learn More
2,4'-Dibromopropiophenone, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10169042 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10169042 5 g Bottiglia in vetro 5g
10096852 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10169042 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 372810050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 38786-67-3
Formula molecolare C9H8Br2O
Molecular Weight (g/mol) 291.97
Numero MDL MFCD00209571
InChI Key GKALOSTUZMFUQB-LURJTMIESA-N
PubChem CID 603907
IUPAC Name 2-bromo-1-(4-bromophenyl)propan-1-one
SMILES C[C@H](Br)C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4'-Dibromopropiophenone
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 84°C to 88°C
Colore Orange to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4COCH(Br)CH3
Quantità 5 g
Sinonimo 2,4'-dibromopropiophenone, 2-bromo-1-4-bromophenyl propan-1-one, 1-propanone, 2-bromo-1-4-bromophenyl, 2,4-dibromopropiophenone, 2,4'-dibromopropiophenon, acmc-1ago1, alpha,4'-dibromopropiophenone, 1-propanone,2-bromo-1-4-bromophenyl, 2-bromo-1-4-bromophenyl-1-propanone #
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,ethylacetate,ethanol,,methanol
Peso formulazione 291.97
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4'-Dibromopropiophenone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.