Learn More
2,4-Dibromothiophene, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10403023
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10403023 1 g 1g
10239974 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10403023 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC28510DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 3140-92-9
Formula molecolare C4H2Br2S
Molecular Weight (g/mol) 241.928
Numero MDL MFCD00043889
InChI Key WAQFYSJKIRRXLP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiophene, 2,4-dibromo, 2,4 dibromothiophene, pubchem1908, 2,4-dibromo-thiophene, acmc-1cq64
PubChem CID 2724560
IUPAC Name 2,4-dibromothiophene
SMILES C1=C(SC=C1Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Dibromothiophene
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Densità 2.1400g/mL
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 241.93
Percent Purity 95%