Learn More
2,4-Dichloro-1-(2-iodophenoxy)benzene, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10762863
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10762863 1 g Amber Glass Bottle 1g
10621103 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10762863 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CD08469DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 175136-78-4
Formula molecolare C12H7Cl2IO
Molecular Weight (g/mol) 364.99
Numero MDL MFCD00052444
InChI Key ULAWXTPGHWKSDY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dichloro-1-2-iodophenoxy benzene, 2,4-dichloro-1 2-iodophenoxy benzene, benzene,2,4-dichloro-1-2-iodophenoxy
PubChem CID 2776994
IUPAC Name 2,4-dichloro-1-(2-iodophenoxy)benzene
SMILES ClC1=CC(Cl)=C(OC2=CC=CC=C2I)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Dichloro-1-(2-iodophenoxy)benzene
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%+
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare Cl2C6H3OC6H4I
Quantità 1 g
Peso formulazione 364.99
Percent Purity 95%