Learn More
2,4-Dichloro-1-(4-nitrophenoxy)benzene, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10723063
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Imballaggio Packungsgröße
10723063 1 g Amber Glass Bottle 1g
10202792 10 g Amber Glass Bottle 10g
10387244 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10723063 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RDP00053DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 1836-75-5
Formula molecolare C12H7Cl2NO3
Molecular Weight (g/mol) 284.092
Numero MDL MFCD00128026
InChI Key XITQUSLLOSKDTB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nitrofen, 2,4-dichloro-1-4-nitrophenoxy benzene, nitrochlor, nitrophen, niclofen, nitrophene, trizilin, mezotox, nitrafen, nitraphen
PubChem CID 15787
IUPAC Name 2,4-dichloro-1-(4-nitrophenoxy)benzene
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl
Spezifikation
Materiale o nome chimico 2, 4-Dichloro-1-(4-nitrophenoxy)benzene
CAS min. % 97.0
Densità 1.3000g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare Cl2C6H3OC6H4NO2
Quantità 1 g
Peso formulazione 284.1
Percent Purity 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.