Learn More
2,4-Dichloro-1-(4-nitrophenoxy)benzene, 98%
Codice prodotto. 11458857
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11458857 25 g 25g
11448857 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11458857 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19977.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1836-75-5 | C12H7Cl2NO3 | 284.092 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1836-75-5
Formula molecolare C12H7Cl2NO3
Molecular Weight (g/mol) 284.092
Numero MDL MFCD00128026
InChI Key XITQUSLLOSKDTB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nitrofen, 2,4-dichloro-1-4-nitrophenoxy benzene, nitrochlor, nitrophen, niclofen, nitrophene, trizilin, mezotox, nitrafen, nitraphen
PubChem CID 15787
IUPAC Name 2,4-dichloro-1-(4-nitrophenoxy)benzene
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichloro-1-(4-nitrophenoxy)benzene
Punto di fusione 68°C to 71°C
Quantità 25 g
Numero UN UN3077
Beilstein 1887356
Indice di Merck 14,6598
Peso formulazione 284.1
Percent Purity 98%