Learn More
2,4-Dichloro-1-iodobenzene, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10767495
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10767495 50 g 50g
10566334 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10767495 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00185EE
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 29898-32-6
Formula molecolare C6H3Cl2I
Molecular Weight (g/mol) 272.894
InChI Key ZQKJCBDCOGLKCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,3-dichloro-4-iodobenzene, 2,4-dichloroiodobenzene, benzene, 2,4-dichloro-1-iodo, 1-iodo-2,4-dichlorobenzene, pubchem3692, 2,4-dichlor-jodbenzol, acmc-209hbu, 1,3-dichloro4-iodobenzene, 1,3-dichloro 4-iodobenzene, 2,4-dichloro-1-iodo-benzene
PubChem CID 96864
IUPAC Name 2,4-dichloro-1-iodobenzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)I
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Dichloro-1-iodobenzene
CAS min. % 97.0
Densità 2.0100g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 50 g
Peso formulazione 272.9
Percent Purity 97%