Learn More
2',4'-Dichloro-5'-fluoroacetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11479677
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11479677 100 g 100g
11459677 5 g 5g
11469677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11479677 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22153.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 704-10-9
Formula molecolare C8H5Cl2FO
Molecular Weight (g/mol) 207.03
Numero MDL MFCD00077499
InChI Key FAKJFAMIABOKBW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2',4'-dichloro-5'-fluoroacetophenone, 1-2,4-dichloro-5-fluorophenyl ethanone, 2,4-dichloro-5-fluoroacetophenone, 1-2,4-dichloro-5-fluorophenyl ethan-1-one, dcfa, acetophenone, 2',4'-dichloro-5'-fluoro, 6-acetyl-1,3-dichloro-4-fluorobenzene, 1-2,4-dichloro-5-fluoro-phenyl ethanone, ethanone, 1-2,4-dichloro-5-fluorophenyl, 1-acetyl-2,4-dichloro-5-fluorobenzene
PubChem CID 727250
IUPAC Name 1-(2,4-dichloro-5-fluorophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC(F)=C(Cl)C=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2',4'-Dichloro-5'-fluoroacetophenone
Punto di fusione 34°C to 36°C
Densità 1.425
Punti di ebollizione 134°C to 135°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.546
Quantità 100 g
Beilstein 3090042
Peso formulazione 207.03
Percent Purity 97%