Learn More
2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 443220010
Dettagli aggiuntivi : CAS : 2927-71-1 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Quantità 1g
Codice prodotto. 11936561
  • 89.01€ / 1g
Spedizione stimata
30-04-2021
Identificatori chimici
2927-71-1
166.97
2,4-dichloro-5-fluoro-pyrimidine, 5-fluoro-2,4-dichloropyrimidine, 2,6-dichloro-5-fluororacil, 2,4-dichloro-5-fluoro pyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-fluoro, 2,6-dichloro-5-fluoropyrimidine, 2,4-dichlor-5-fluorpyrimidin, pubchem5290, ksc204s2l, 2,4-dichloro-5fluoropyrimidine
2,4-dichloro-5-fluoropyrimidine
C4HCl2FN2
WHPFEQUEHBULBW-UHFFFAOYSA-N
250705
C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)F
Specifica
2, 4-Dichloro-5-fluoropyrimidine
Glass Bottle
Brown to White
1g
96.0
96% min. (GC)
3261
WHPFEQUEHBULBW-UHFFFAOYSA-N
2,4-dichloro-5-fluoropyrimidine
250705
Powder or Crystalline Powder or Low Melting Solid
Authentic
67°C to 68°C (6.0 Torr)
38°C to 40°C
2927-71-1
100.0
C4HCl2FN2
2,4-dichloro-5-fluoro-pyrimidine, 5-fluoro-2,4-dichloropyrimidine, 2,6-dichloro-5-fluororacil, 2,4-dichloro-5-fluoro pyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-fluoro, 2,6-dichloro-5-fluoropyrimidine, 2,4-dichlor-5-fluorpyrimidin, pubchem5290, ksc204s2l, 2,4-dichloro-5fluoropyrimidine
C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)F
166.97
166.97
97%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
SDS Documenti