Learn More
2,4-Dichloro-5-methoxyaniline, 98%
Codice prodotto. 11421060
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11421060 1 g 1g
11431060 5 g 5g
11441060 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11421060 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25497.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 98446-49-2 | C7H7Cl2NO | 192.039 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98446-49-2
Formula molecolare C7H7Cl2NO
Molecular Weight (g/mol) 192.039
Numero MDL MFCD00974410
InChI Key AJROJTARXSATEB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-amino-2,4-dichloroanisole, 2,4-dichloro-5-methoxybenzenamine, 4,6-dichloro-m-anisidine, 2,4-dichloro-5-methoxy-phenylamine, benzenamine, 2,4-dichloro-5-methoxy, 2,4-dichloro-5-methoxyphenylamine, dichloromethoxyaniline, pubchem4393, acmc-209sae, 4,5-dichloro-m-anisidine
PubChem CID 1476636
IUPAC Name 2,4-dichloro-5-methoxyaniline
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)N)Cl)Cl
Tekniske data
Materiale o nome chimico 2,4-Dichloro-5-methoxyaniline
Quantità 1 g
Numero UN UN2810
Peso formulazione 192.05
Percent Purity 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.