Learn More
2,4-Dichloro-5-methoxyaniline, 98%
Codice prodotto. 11441060
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11441060 25 g 25g
11421060 1 g 1g
11431060 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11441060 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25497.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 98446-49-2 | C7H7Cl2NO | 192.039 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98446-49-2
Formula molecolare C7H7Cl2NO
Molecular Weight (g/mol) 192.039
Numero MDL MFCD00974410
InChI Key AJROJTARXSATEB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-amino-2,4-dichloroanisole, 2,4-dichloro-5-methoxybenzenamine, 4,6-dichloro-m-anisidine, 2,4-dichloro-5-methoxy-phenylamine, benzenamine, 2,4-dichloro-5-methoxy, 2,4-dichloro-5-methoxyphenylamine, dichloromethoxyaniline, pubchem4393, acmc-209sae, 4,5-dichloro-m-anisidine
PubChem CID 1476636
IUPAC Name 2,4-dichloro-5-methoxyaniline
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)N)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Dichloro-5-methoxyaniline
Quantità 25 g
Numero UN UN2810
Peso formulazione 192.05
Percent Purity 98%